Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Código de producto. 16685663 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Descripción:
Verificado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16685663
Marca: Sartorius BCA4202I1CEU
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
Descripción Verificado
Capacidad 4200 g
Tipo de pantalla Tecnología táctil gráfica intuitiva
Legibilidad 10 mg
Material Vidrio, PBT, Acero inoxidable
Modelo Balanza electrónica de precisión
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz