Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Entris™ II Essential
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
Marca: Sartorius™ BCE224I-1S
2201.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
Descripción
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
- Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
- Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecarga
- Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
- Alta resistencia a productos químicos
- Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
- Evita la contaminación cruzada
- Diseño de fácil limpieza
- Piezas fáciles de retirar
- Cortavientos eficaz
- Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
- Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
- Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
- Cómodo plug-and-play
- Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
- Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
- 12 aplicaciones integradas
- Impresión conforme a GLP/GMP
- Métodos de conectividad modernos
- Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
Especificaciones
Interno | |
USB C de 9 pines | |
Pantalla LED intuitiva y resistente al desgaste con tecnología táctil | |
Plato de pesaje, soporte de plato, fuente de alimentación con adaptadores específicos para cada país, protector contra corrientes de aire, para modelos con cortavientos analítico | |
Balanzas analíticas | |
1,5 s | |
317 mm | |
345 mm | |
100/240 VAC (±10%) |
Certificado CSA número 80000336/CE | |
220 g | |
0,1 mg | |
PBT, vidrio, acero inoxidable | |
0,1 mg | |
Balanza analítica | |
219 mm | |
8 kg | |
Class I |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora