Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
Marca:  Sartorius™ BCE224-1S
2124.95 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24234" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16384698
  • 2323.58€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
  • Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
  • Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
  • Protección contra sobrecarga
  • Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
  • Evita la contaminación cruzada
  • Diseño de fácil limpieza
  • Piezas fáciles de retirar
  • Cortavientos eficaz
  • Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
  • Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
  • Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
  • Cómodo plug-and-play
  • Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
  • Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
  • 12 aplicaciones integradas
  • Impresión conforme a GLP/GMP
  • Métodos de conectividad modernos
  • Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin calibración interna
USB C de 9 pines
Pantalla LED intuitiva y resistente al desgaste con tecnología táctil
Plato de pesaje, soporte de plato, fuente de alimentación con adaptadores específicos para cada país, protector contra corrientes de aire, para modelos con cortavientos analítico
Balanzas analíticas
1,5 s
317 mm
345 mm
100/240 VAC (±10%)
Certificado CSA número 80000336/CE
220 g
0,1 mg
PBT, vidrio, acero inoxidable
0,1 mg
Balanza analítica
219 mm
8 kg
Class I
Certificados
Ver productos accesorios