Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 100 mm para UF1060plus
Código de producto. 17578865 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17578865
Marca: Memmert™ UF1060plusF9
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
  • Orificio de entrada con diámetro de 100 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada TBC en la parte posterior
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF1060plus
Tipo Orificio de entrada
Diámetro (métrico) 100 mm