Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UF1060plus, lado derecho personalizado por confirmar
Código de producto. 17538865 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17538865 23 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17538865
Marca: Memmert™ UF1060plusF5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada por confirmar en el lado derecho
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF1060plus
Tipo Orificio de entrada
Diámetro (métrico) 23 mm