Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 38 mm para UF55
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UF55F7
Código de producto. 17519465
  • 221.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro transparente de 38 mm
  • Tapón y tapa de cierre
  • Posición personalizada TBC en la parte posterior
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UF55
Orificio de entrada
38 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 38 mm para UF55 > Para su uso con: UF55