Learn More
Memmert™ Orificio de entrada derecho central/central
Código de producto. 17189874 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17189874
Marca: Memmert™ HPP750ecoF2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para introducir conexiones en el lateral; se puede cerrar con una solapa
  • Posición estándar derecha central/central
  • No para los tamaños de modelo 110 y 260 con módulo de luz
  • No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) HPP750eco
Diámetro (métrico) 23 mm