Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de columna de vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente Enviro-Safe™
Termómetros portátiles respetuosos con el medio ambiente
Marca: H-B Instrument™ B60570-0200
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
El termómetro con certificación EnviroKleen™ incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable. Líquido Enviro-Safe en contraste con el vidrio posterior de color blanco y sin plomo. Los termómetros de bolsillo de inmersión total son compactos, de 160 mm de largo. Se suministran con una carcasa para proteger de roturas.Las diferentes opciones de la carcasa incluyen:
- Apertura de plástico - recubierto en plástico con una apertura
- Apertura de metal - recubierto en metal con una apertura
- Plástico cerrado - ubicado en carcasa de plástico extraíble
- Metal cerrado - ubicado en una carcasa de metal extraíble
- Aluminio Duplex - recubierto en latón niquelado con una apertura y ubicado en una carcasa extraíble de aluminio
- Apertura de latón niquelado - recubierto de latón niquelado con una apertura
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por el equipo de calidad de EE. UU.; incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). | |
inmersión total | |
6,3 in | |
50 °C | |
De -5 °C a +50 °C | |
0,5 °C |
Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”. | |
Carcasa de plástico con apertura | |
160 mm | |
− 5 °C | |
± 0,5 °C |