Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de columna de vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente Enviro-Safe™
Termómetros portátiles respetuosos con el medio ambiente
Marca: H-B Instrument™ B60570-1400
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
os termómetros certificados EnviroKleen™ incluyen líquido Enviro-Safe verde, no tóxico, biodegradable, contra un fondo de vidrio blanco sin plomo. Los termómetros de bolsillo de inmersión total son compactos, de 160 mm de largo. Vienen con una carcasa para evitar roturas. Las opciones de carcasa incluyen: Apertura de plástico - recubierto en plástico con una apertura. Apertura de metal - recubierto en metal con una apertura. Plástico cerrado - alojado en carcasa de plástico extraíble con metal - alojado en una carcasa metálica extraíble con aluminio Duplex - recubierto en latón niquelado con una apertura y ubicado en una carcasa de aluminio extraíble con apertura de latón niquelado - recubierto en latón niquelado con una aperturaInformación de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por el equipo de calidad de EE. UU.; incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). | |
inmersión total | |
6,3 in | |
50 °C | |
De -5 °C a +50 °C | |
0,5 °C |
Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”. | |
Carcasa metálica cerrada | |
160 mm | |
− 5 °C | |
± 0,5 °C |