Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de columna de vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente Enviro-Safe™
Termómetros portátiles respetuosos con el medio ambiente
Marca: H-B Instrument™ B60570-0500
Detalles adicionales : Peso : 0.02720kg
Descripción
- El termómetro con certificación EnviroKleen™ incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable. Líquido Enviro-Safe en contraste con el vidrio posterior de color blanco y sin plomo.
- Los termómetros de bolsillo de inmersión total son compactos, de 160 mm de largo.
- Incluyen una carcasa como protección frente a roturas.
Las opciones de carcasa son, entre otras:
Apertura de plástico: recubierto en plástico con una apertura
Apertura de metal: recubierto en metal con una apertura
Plástico cerrado: ubicado en carcasa de plástico extraíble
Metal cerrado: ubicado en carcasa de metal extraíble
Duplex de aluminio: encajado en latón niquelado con una apertura y alojado en una carcasa de aluminio extraíble
Apertura de latón niquelado: encajado en latón niquelado con una apertura
Aplicaciones:
Ideal para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “sobre la marcha”.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por el equipo de calidad de EE. UU.; incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). | |
inmersión total | |
6,3 in | |
de 110 °C | |
De -10 °C a +110 °C | |
de 1 °C |
Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”. | |
Carcasa de plástico cerrada | |
160 mm | |
−10 °C | |
±1 °C |