Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Envirochek™ Polyester HV Sampling Capsule
Envirochek™ HV capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 12098
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aprobado para la concentración y recuperación de ooquistes de Cryptosporidium y quistes de Giardia a partir de hasta 50 l de agua según el método 1623.1 de la EPA, con un protocolo más rápido, seguro y sencillo que otros métodos, incluido el procesamiento de hasta 8 muestras a la vez con nuestro agitador
Especificaciones
Adhesivo de uretano | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
25/paq., en bolsas individuales |
Hilado de polipropileno | |
No estéril | |
Policarbonato | |
Manguera dentada recta |