Learn More
3M™ Hisopo de recogida ambiental ECS100
Los hisopos de poliéster estériles y envueltos individualmente para la toma de muestras ambientales en la industria de alimentos y bebidas están destinados a utilizarse con los kits de prueba de alérgenos de 3M™.
Marca: 3M™ 7100177463
Detalles adicionales : Peso : 0.03300kg
Descripción
- Hisopo esterilizado en envases individuales
- Hisopo para usar con los kits de prueba de proteínas alergénicas de 3M™
- 100/paq.
Especificaciones
Estéril | |
Paquete de 100 | |
Kits de pruebas de proteínas alergénicas de 3M™ | |
Hisopo |