Learn More
BINDER™ Serie WIC - Walk-in Chambers, para control de estabilidad y almacenamiento
Las cámaras Walk-In ofrecen una amplia gama de características y beneficios que permiten cumplir perfectamente con los requisitos de control de estabilidad. Se mantienen unas condiciones de control perfectas en un amplio rango de temperaturas de 10 a 50°C y de humedad relativa del 20 al 90% de HR.
76775.00€ - 91125.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Iluminación | LED |
Material | Galvanized Steel |
N.º de estantes | 0 |
tipo de tapón | EU, UK |
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17862755
![]() |
BINDER™
9800-0011 |
2400 x 2300 x 2270 mm |
76775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17852755
![]() |
BINDER™
9800-0012 |
2400 x 3400 x 2270 mm |
84975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17872755
![]() |
BINDER™
9800-0013 |
2400 x 4700 x 2270 mm |
91125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Precisión de la humedad relativa del ± 2,5%
- Precisión de temperatura de ± 1,5°C
- Sistema de conductos para una correcta distribución del aire
- Paneles de salas de gran aislamiento con valor U de tan solo 0,21 W/m2K
- Iluminación LED con detector de movimiento
- Elementos para salas de alta calidad, Made in Germany
- Interior totalmente de acero inoxidable
- Accesibilidad a servicio exterior
- Elementos para salas: chapa de acero galvanizado, con recubrimiento de poliéster, blanco, parecido a RAL 9010, superficies interiores de acero inoxidable
- Espuma de poliuretano de 100 mm/ 4 pulgadas con valor U de 0,21 W/m2K
- Suelo: el revestimiento del suelo es de acero al cromo-níquel, laminado con patrón 5 WL
- Carga de superficie: 50000 N/m2
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Galvanized Steel | |
EU, UK | |
10°C to 50°C | |
±1.5 K at 40°C and 75% RH | |
2.7 kW |
LED | |
0 | |
20 to 90% | |
Walk-in Chamber | |
200/230 V | |
50 Hz |