Learn More
Enzymaster Enzyme Screening Kit
The Enzyme Screening Kit contains a wide range of wild type and engineered enzymes with a broad substrate scope for your screening!
Marca:  Enzymaster 2002-00
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17874621
  • 8235.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Kit de ketoreductasa
    • Kit de enzimas con 20 ketoreductasas (E.C. 1.1.1.) para una detección rápida
    • Aplicable a la reducción de cetonas y a la oxidación de alcohol
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit IRED
    • Kit de enzimas con 16 iminereductasas (E.C. 1.5.1.) para una detección rápida
    • Aplicable para reducción de imina y aminación reductiva
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit de alolasa
    • Kit de enzimas con 20 aldolasas (E.C. 4.1.2.) para una detección rápida
    • Contiene treonina, fenilserina y aldolasas serinas
    • Aplicable para reacción aldólica reversible de glicina y un aldehído para aminoácido β-hidroxi-α-l
    • Amplia gama de sustratos posibles, alta selectividad
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit de transaminasa
    • Kit de enzimas con 21 transaminasas (E.C. 2.6.1.) para una detección rápida
    • Aplicable para la transaminación reversible de un grupo amino de un donante amino a un aceptor keto amino
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • Polvo de enzima de 0,5 g por vial
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
Especificaciones
Especificaciones
Kit de enzimas
16 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
Cribaje de enzimas de iminereductasas