Learn More
Eosin B, pure, spirit soluble, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154310
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin B
CAS 56360-46-4
Fórmula molecular C20H6Br2N2O9-2
Número MDL MFCD01104119
Beilstein 19, 233
Sinónimo C.I. 45400
Clave InChI ZBQZBWKNGDEDOA-UHFFFAOYSA-L
Espectro infrarrojo Authentic
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C(=C4OC5=C(C(=C(C=C35)[N+](=O)[O-])[O-])Br)Br)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4',5'-dibromo-2',7'-dinitro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate
Peso molecular (g/mol) 578.081
PubChem CID 7058116
ChEBI CHEBI:68617
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.09
Grado Pure
Envase Glass bottle
Espectrometría UV Complies
Color Naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo