Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, de gran pureza, tinción biológica
Código de producto. 10061830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061830 25 g Frasco de vidrio 25 g
10646932 100 g Frasco de vidrio 100 g
10676584 500 g Frasco de vidrio 500 GR
3 options
Código de producto. 10061830
Marca: Thermo Scientific Chemicals 152880250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Número MDL MFCD00005040
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Y
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota High purity biological stain
Contenido de tinte 90% min. (on dry substance)
Beilstein 19, IV, 2917
Índice Merck 15, 3658
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85
Pérdida por secado 10% max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.018
Densidad 1.0180g/mL
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2