Learn More
Invitrogen™ Eotaxin-2 (CCL24) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
The Mouse Eotaxin-2 (CCL24) Simplex ProcartaPlex Kit measures Eotaxin-2 (CCL24) protein and is designed to be combinable with other Simplex kits so that users can create their own multiplex panel that utilizes Luminex xMAP technology for protein detection/quantitation.
Marca:  Invitrogen™ EPX010-26076-901
Código de producto. 17806531
  • 326.00€ / paquete de 96
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote439486-001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/04/2025 Catalog Number
Número de lote439486-001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog Number
Número de lote395181-003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2024 Catalog NumberEPX010-26076-901
Número de lote395181-002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/12/2023 Catalog NumberEPX010-26076-901
Número de lote395181-001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2023 Catalog NumberEPX010-26076-901
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Eotaxin-2 (CCL24) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit > 96 pruebas