Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca EPA
Código de producto. 10465982 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
30 mL
40 mL
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10465982
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplia gama de viales EPA de vidrio transparente y ámbar.
  • Los viales EPA pueden suministrarse con un certificado de limpieza
  • Los viales EPA se pueden adquirir con cualquier tipo de cierre de rosca ND24 ya enroscado
  • Vidrio ámbar y transparente
  • Disponible en 20 ml, 30 ml, 40 ml y 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cuello de rosca
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 40 mL
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Volumen total (métrico) 40 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 95 mm
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Tipo Vial
Para utilizar con (equipo) COT (EPA)