Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca EPA
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
30 mL
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cuello de rosca |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | COT (EPA) |
| Estilo de rosca | 24-400 |
| Altura (métrico) | 95 mm |