Especificaciones
| Descripción | Cuello de rosca |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | COT (EPA) |
| Estilo de rosca | 24-400 |
| Volumen total (métrico) | 40 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | COT (EPA) |
| Mostrar más |