Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
Código de producto. p-7113962 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
Material (revestimiento):
Silicona blanca/PTFE beige
Silicona natural/PTFE
Silicona natural/PTFE beige
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Material (revestimiento) unitSize
12990991 60 ml Silicona natural/PTFE paquete de 100
12970991 40 ml Silicona blanca/PTFE beige paquete de 100
12980991 60 ml Silicona blanca/PTFE beige paquete de 100
11510595 40 ml Silicona natural/PTFE paquete de 100
12901001 20 ml Silicona natural/PTFE beige paquete de 100
5 options
Código de producto. 12990991
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND24
  • 24-400
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material (revestimiento) Silicona natural/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 60 ml
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.