Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Closed top
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
149.76€ - 161.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
Material | Vidrio |
Septo | Septos no incluidos |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11500595
|
Fisherbrand™
24 14 1538 |
40 ml |
149.76€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
12911001
|
Fisherbrand™
24 14 2294 |
60 ml |
161.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ND24
- 24-400
- Vidrio
- Transparente
- Polipropileno Tapón de rosca
- Cubierta cerrada
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
27,5 mm | |
Septos no incluidos | |
Polipropileno |
Transparente | |
Vidrio | |
COT (EPA) | |
Tapón de rosca |