Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Código de producto. 10101971 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
De 84 a 22 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
Código de producto. 10101971
Marca: BRAND™ 462827
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
  • Construcción de caucho (EPDM)
  • Forma cónica
  • Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración
Longitud (métrico) 42 mm
Cantidad 10
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Material EPDM
Tipo Junta cónica de caucho