missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-Epibatidine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
High affinity nicotinic agonist (Ki values are 0.02 and 233 nM for α4β2 and α7 nicotinic receptors respectively). Analgesic.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (±)-Epibatidine |
CAS | 148152-66-3 |
Fórmula molecular | C11H13ClN2 |
Cantidad | 10 mg |
Sinónimo | +-epibatidine, epibatidine, --epibatidine, 1s,2s,4r-epibatidine, 1s,2s,4r-2-6-chloropyridin-3-yl-7-azabicyclo 2.2.1 heptane, 1r,2r,4s-epibatidine, 1s-exo-2-6-chloro-3-pyridinyl-7-azabicyclo 2.2.1 heptane, 7-azabicyclo 2.2.1 heptane, 2-6-chloro-3-pyridinyl-, 1s-exo, inverted exclamation marka-epibatidine, --1-epidatidine |
Clave InChI | NLPRAJRHRHZCQQ-UTLUCORTSA-N |
SMILES | C1CC2C(CC1N2)C3=CN=C(C=C3)Cl |
Nombre IUPAC | (1R,3S,4S)-3-(6-chloropyridin-3-yl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane |
Peso molecular (g/mol) | 208.689 |
PubChem CID | 3073763 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido