Learn More
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Mejore sus flujos de trabajo de laboratorio con el epMotion™ 96 Flex. Procese placas de 96 y 384 pocillos de manera eficiente y aproveche los cabezales de dosificación calibrados según ISO e intercambiables. El manejo ergonómico es fácil incluso en cabinas estériles. Cabezal de dosificación y cable de alimentación se deben pedir por separado
Marca:  Eppendorf 5069000519
12550.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 30090330
  • 12700.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñada para el pipeteo simultáneo con 96 canales para un procesamiento cómodo tanto de placas de 96 como de 384 pocillos.
  • El diseño del cabezal de dispensación intercambiable permite cubrir un amplio rango de volúmenes y alojar menos de 96 puntas para maximizar la flexibilidad.
  • La innovadora interfaz de usuario
  • en la base del dispositivo permite un uso ergonómico del epMotion™ 96 Flex en cabinas de bioseguridad.
  • Cabezales de dispensación calibrados según la norma ISO 23783-2, lo cual certifica una gran exactitud y precisión del pipeteo y garantiza la reproducibilidad de sus ensayos.
Pida por separado el cabezal dosificador y el cable de alimentación adecuados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
≤ 4.5 % to ≤ 1.0 % / depending on tips and pipette volume
Not Autoclavable
Polypropylene, Stainless Steel, Polyethylene
2-position slider and TipHolder for epMotion™ 96 Flex for use with epT.I.P.S.™ Motion Reloads
Air-cushion system
≤ 2.5 to 1.5 % depending on tip and pipette volume
Polipropileno
230 VAC voltage
175 W
Automated Pipetting System
96
0.5 to 1.00 μL
Digital
Electronic
No estéril
Reload system
100/240 V
0.729 A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf epMotion™ 96 Flex > Channels: 96