Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17227809 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Incluye:
Pantalla táctil; puerto de cubeta
Puerto para cubetas
Sin pantalla táctil; sin puerto para cubetas
Solo pantalla táctil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17227809
Marca: Agilent BioTek EPOCH2NSSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El espectrofotómetro de microplacas Epoch2 está disponible con una interfaz de pantalla táctil en color y puerto para cubetas. Software Gen5 incluido
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Las mediciones se pueden realizar en microplacas de 6 a 384 pocillos, en cubetas y en muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible.El gran intervalo de longitudes de onda permite aplicaciones desde el ácido nucleico y la cuantificación de proteínas en los ensayos con baja absorbancia UV hasta las longitudes de onda más altas de los ensayos de crecimiento microbiano
Epoch 2 es fácil de usar y la interfaz de pantalla táctil opcional facilita la selección de protocolos predefinidos o la posibilidad de definir programas personalizados.Los modos de criterios de valoración, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten un amplio abanico de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de detector Fotodiodo
Fuente de luz Lámpara flash de xenón
Velocidad de medición 96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s
Exactitud ±2 nm
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano
Altura (imperial) 22 in
Hertz 50/60 Hz
Incluye Sin pantalla táctil; sin puerto para cubetas
Modelo EPOCH2NS
Intervalo de longitud de onda De 200 a 999 nm, incrementos de 1 nm