Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch2
Tienda Agilent BioTek Productos
Descripción
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Las mediciones se pueden realizar en microplacas de 6 a 384 pocillos, en cubetas y en muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible.El gran intervalo de longitudes de onda permite aplicaciones desde el ácido nucleico y la cuantificación de proteínas en los ensayos con baja absorbancia UV hasta las longitudes de onda más altas de los ensayos de crecimiento microbiano
Epoch 2 es fácil de usar y la interfaz de pantalla táctil opcional facilita la selección de protocolos predefinidos o la posibilidad de definir programas personalizados.Los modos de criterios de valoración, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten un amplio abanico de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de detector | Fotodiodo |
| Fuente de luz | Lámpara flash de xenón |
| Velocidad de medición | 96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s |
| Exactitud | ±2 nm |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano |
| Altura (imperial) | 22 in |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Incluye | Puerto para cubetas |
| Modelo | EPOCH2NSC |
| Mostrar más |