Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch2
El espectrofotómetro de microplacas Epoch2 está disponible con una interfaz de pantalla táctil en color y puerto para cubetas. Software Gen5 incluido.
Marca: Agilent BioTek EPOCH2TS-SN
Detalles adicionales : Peso : 11.00000kg
Descripción
- Control de temperatura a 65 °C y agitación
- Intervalo de longitud de onda de 200 a 999 nm
- Para placas de 6 a 384 pocillos y placas de microvolumen Take3
- Excelente rendimiento para microplacas UV-Vis, cubetas y muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible
- La interfaz de pantalla táctil opcional facilita la elección de entre los protocolos predefinidos o la definición de programas personalizados.
- Los modos de punto final, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten aplicaciones de gran alcance.
Especificaciones
Absorbancia UV-Vis | |
±2 nm | |
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano | |
50/60 Hz | |
EPOCH2TS |
Flash de xenón | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
8,5 pulg. | |
Solo pantalla táctil | |
De 200 a 999 nm en incrementos de 1 nm |