Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch 2, diagnóstico in vitro (IVD)
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Para uso diagnóstico in vitro.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de detector | Fotodiodo |
---|---|
Fuente de luz | Lámpara flash de xenón |
Velocidad de medición | 96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s |
Exactitud | ±2 nm |
Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17217809
|
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SI |
EPOCH2NS | Sin pantalla táctil; sin puerto para cubetas |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17237809
|
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SI |
EPOCH2NSC | Solo orificio de cubeta |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Las mediciones se pueden realizar en microplacas de 6 a 384 pocillos, en cubetas y en muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible.El gran intervalo de longitudes de onda permite aplicaciones desde el ácido nucleico y la cuantificación de proteínas en los ensayos con baja absorbancia UV hasta las longitudes de onda más altas de los ensayos de crecimiento microbiano
Epoch 2 es fácil de usar y la interfaz de pantalla táctil opcional facilita la selección de protocolos predefinidos o la posibilidad de definir programas personalizados.Los modos de criterios de valoración, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten un amplio abanico de aplicaciones.
Especificaciones
Fotodiodo | |
96 pocillos: 8 s, 384 pocillos: 14 s | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
22 in | |
De 200 a 999 nm, incrementos de 1 nm |
Lámpara flash de xenón | |
±2 nm | |
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano | |
50/60 Hz |