Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
4
5
8
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Diámetro (métrico):
Pocillo de 10 mm
Pocillo de 11,43 mm
Pocillo de 13 mm
Pocillo de 14 mm
Pocillo de 5 mm
Pocillo de 6 mm
Pocillo de 6,7 mm
Pocillo de 8 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Material | Epoxi |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Portaobjetos para diagnóstico |
| Número de pocillos | 1 |
| Color | Blanca |
| Diámetro (métrico) | Pocillo de 13 mm |