Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi
Código de producto. 16389485 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
4
5
8
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Diámetro (métrico):
Pocillo de 10 mm
Pocillo de 11,43 mm
Pocillo de 13 mm
Pocillo de 14 mm
Pocillo de 5 mm
Pocillo de 6 mm
Pocillo de 6,7 mm
Pocillo de 8 mm
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 16389485
missing translation for 'mfr': Epredia™ X1XER307W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Epoxi
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 5
Color Blanca
Diámetro (métrico) Pocillo de 8 mm