Learn More
Mettler Toledo™ Epoxy / Graphite Conductivity Probes
Sonda de conductividad de 4 postes con sensor de temperatura integrado y cable integrado de 10 m.
646.00€ - 728.00€
Especificaciones
Tipo | Sonda de conductividad |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para numerosos tipos de muestras diferentes |
Constante de celda | 0,57 cm-1 |
Longitud (métrico) | 120 mm |
Material | Epoxi y grafito |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10004374
|
Mettler Toledo™
51344112 |
InLab™ 738 |
728.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11927801
|
Mettler Toledo™
51344122 |
InLab™ 738-5M |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11937801
|
Mettler Toledo™
51344124 |
InLab™ 738-10m |
687.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
The InLab738-10m operates over a wide measuring range and can be used for many different sample types. The integrated temperature sensor compensates for the difference in temperature between the sample and reference temperature.
- Rugged plastic body provides full protection
- IP67 rated; Fully protected against ingress of water and dust
- Open tip design for easy rinsing and minimising sample carryover
- For general measurements in the field or factory
Specifications
- Measuring Range: 0.01 to 1000mS/cm
- Temperature Range: 0° to 100°C
- Cable and Connectors: 10m IP67 LTW
- Cell Constant: 0.57cm-1
- Cell Type: Four graphite poles
- Shaft Material: Epoxy
- Shaft Diameter: 12mm
- Shaft Length: 120mm
- ISM: No
- Temperature Probe: NTC 30 kOhm
Especificaciones
Sonda de conductividad | |
0,57 cm-1 | |
Epoxi y grafito | |
4 polos |
Para numerosos tipos de muestras diferentes | |
120 mm | |
De 0,01 a 1000 mS/cm | |
Eje de plástico sólido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Epoxy / Graphite Conductivity Probes