Learn More
Eppendorf™ Cestillos redondos de 250 ml para rotor S-4-72
Para usar con rotor en las centrífugas 5804/5810 modelo Eppendorf
Marca:  Eppendorf™ 5804747003
1095.59 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13246589
  • 1135.00€ / paquete de 4
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Velocidad máxima de 3.234 x g (4.200 rpm)
  • 250Capacidad ml (8,45 onzas)
  • radio de 16 cm (6.3 pulg.)
Información de órdenes
Paquete de 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor S-4-72 para centrífuga 5804/5810R
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Cestillos redondos de 250 ml para rotor S-4-72 > Cubo redondo; 250 ml