Learn More
Eppendorf™ Cestillos redondos de 750 ml para rotor S-4-104
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Disponible en paquetes de dos o cuatro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R |
| Capacidad | 750 mL |
| Color | Azul |
| Tipo de recipiente | Cestillo |
| Cantidad | 4/paq. |