Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips advanced™ Biopur™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12654597 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Código de color:
Amarillo
Azul
Azul claro
Blanco
Gris claro
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12654597
Marca: Eppendorf™ 0030089634
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cumpla con los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Cumpla los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Las Combitips Advanced son los componentes ideales para todas las Multipettes™. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
  • Libre de agentes de deslizamiento
  • Reconocimiento del tamaño de la punta codificada por colores
  • La geometría del embudo desde el cilindro hasta el borde; previene el daño a los guantes y asegura un manejo cómodo
  • Función según el principio de desplazamiento positivo
  • Diseño alargado para el vaciado completo de todos los tubos comunes
  • Graduaciones optimizadas para la visibilidad del volumen de líquido
  • Reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
  • Diseño 3D en el borde superior para un reconocimiento sencillo
  • Rango máximo ofrecido por nueve tamaños de volumen (0,1 ml a 50 ml)
  • Almacenamiento sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,5 ml
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Biopur™ (Sterile)
Formato En envase individual
Estilo de punta Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Envase 100 Pk., Individually Blister-wrapped
Tipo de producto Punta
Código de color Violeta
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette
Graduado Sí
Línea de productos CombiTips Advanced Biopur
Material Polipropileno
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready