Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips advanced™ Biopur™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Código de color:
Amarillo
Azul
Azul claro
Blanco
Gris claro
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Unit Size:
paquete de 100
Description
Cumpla los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Las Combitips Advanced son los componentes ideales para todas las Multipettes™. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
- Libre de agentes de deslizamiento
- Reconocimiento del tamaño de la punta codificada por colores
- La geometría del embudo desde el cilindro hasta el borde; previene el daño a los guantes y asegura un manejo cómodo
- Función según el principio de desplazamiento positivo
- Diseño alargado para el vaciado completo de todos los tubos comunes
- Graduaciones optimizadas para la visibilidad del volumen de líquido
- Reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
- Diseño 3D en el borde superior para un reconocimiento sencillo
- Rango máximo ofrecido por nueve tamaños de volumen (0,1 ml a 50 ml)
- Almacenamiento sin polvo
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™ (Sterile) |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
| Envase | 100 Pk., Individually Blister-wrapped |
| Tipo de producto | Punta |
| Código de color | Verde |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction