Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips Advanced™: puntas estándar de calidad Eppendorf
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12644587 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Código de color:
Amarillo
Azul
Azul claro
Blanco
Gris claro
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12644587
Marca: Eppendorf™ 0030089405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
  • Las Combitips advanced son los componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes.
  • Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 – 50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
  • Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
  • Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Eppendorf Quality (Non-sterile)
Formato Bulk, Bagged
Estilo de punta Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Envase 100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.)
Tipo de producto Pipette Tips
Código de color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Positive Displacement System
Graduado Sí
Línea de productos CombiTips Advanced
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad