Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips Advanced™: puntas estándar de calidad Eppendorf
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
Marca: Eppendorf™ 0030089430
109.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
- Las Combitips advanced son los componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes.
- Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 – 50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
- Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
- Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas.
Especificaciones
1 ml | |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.) | |
Amarillo | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
CombiTips™ Advanced™ | |
Certificado de calidad |
Sin filtro | |
Incolora | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |