Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips Advanced™: puntas estándar de calidad Eppendorf
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Código de color:
Amarillo
Azul
Azul claro
Blanco
Gris claro
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
- Las Combitips advanced son los componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes.
- Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 – 50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
- Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
- Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Formato | Bulk, Bagged |
| Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
| Envase | 100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.) |
| Tipo de producto | Pipette Tips |
| Mostrar más |