Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor F-34-6-38
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
Tubo Eppendorf™ de 1 x 5,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Admite 1 tubo cónico de 5 ml
- Conjunto de 2
- Para rotor F-34-6-38
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | Tubo Eppendorf™ de 1 x 5,0 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de centrífuga 5804/5810 |
| N.° por paquete | 2 |