Learn More
Eppendorf™ Accesorio HeatSealer S200, adaptadores de placas
Para su uso con HeatSealer S200
Marca: Eppendorf™ 5392070020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
- El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
Adaptador de perfil bajo | |
350 W | |
HeatSealer S200 | |
De 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C |