Learn More
Eppendorf™ Tiras de tapas para PCR, abovedadas
Todas las ventajas de los pocillos reflectantes blancos en un formato de tubo de PCR
Marca: Eppendorf™ 0030124839
65.99 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24246" para aplicar la oferta.
Descripción
All the benefits of white reflective wells in a PCR-tube format
- Strips with eight microcaps for 0.1 and 0.2 mL wells
- Easy and rapid sealing of Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR strips and other standard multiwell plates
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Información de órdenes
Nota:Los modelos con n.ºE951022109 incluye sintonizadores y tapones; otros productos incluyen uno u otro.
Especificaciones
Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Abovedado | |
Tiras de 10 x 12 |
120/pack | |
Tiras de tubos de 0,1 y 0,2 ml, placas de PCR y otras placas multipocillo estándares, que proporcionan un sellado eficaz y fácil | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tira de 8 tapones abovedados (sin tubos) |