Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R
Rotor Eppendorf para centrífuga 5430/5430 R, precisión desde el principio. Maximice el potencial de su centrífuga con rotores diseñados para la eficiencia. Adapte sus experimentos con distintas capacidades y velocidades, garantizando un procesamiento óptimo de las muestras.
Marca: Eppendorf™ 5427716009
1422.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Lid (see details for type)
Descripción
- Diseñado con precisión para una separación óptima de las muestras.
- Todos los rotores de ángulo fijo, tapas de rotor, cestillos, capuchones y adaptadores se pueden esterilizar en autoclave (121 °C, 20 min).
- Los accesorios (adaptadores y cestillos) personalizan aún más la configuración de su centrífuga.
- Disponibles opciones herméticas a los aerosoles y revestidas de PTFE.
Certifications
Los rotores herméticos a los aerosoles están probados y certificados por la Agencia de Protección de la Salud (Porton Down, Reino Unido)
Especificaciones
Aluminio | |
6 tubos cónicos de 15/50 mL o 12 tubos Vacutainer™ | |
7.830 rpm | |
Centrífuga 5430/5430 R | |
Tapa del rotor |
Rotor | |
7.197 x g | |
9.5 cm | |
Fijo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron