Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R
Rotor Eppendorf para centrífuga 5430/5430 R, precisión desde el principio. Maximice el potencial de su centrífuga con rotores diseñados para la eficiencia. Adapte sus experimentos con distintas capacidades y velocidades, garantizando un procesamiento óptimo de las muestras.
Marca:  Eppendorf™ 5427757007
1291.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13266938
  • 1315.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Lid (see details for type)
Descripción
Descripción
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Certifications
Los rotores herméticos a los aerosoles están probados y certificados por la Agencia de Protección de la Salud (Porton Down, Reino Unido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
S-24-11-AT, hermético a los aerosoles; incluye tapa del rotor
Rotor basculante
16.049 x g
Centrífuga 5430/5430 R
Tapa del rotor
Aluminio
24 tubos de 1,5/2,0 ml
12.700 rpm
90°
24
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5430 / 5430 R > Descripción: S-24-11-AT, hermético a los aerosoles, incluye tapa de rotor, capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 ml, RCF máx.: 16 049 x g, velocidad máx.: 12 700 rpm/5372