Learn More
Eppendorf™ Microcentrífuga - Centriífuga 5430
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
Marca: Eppendorf™ 5427000011
3891.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
- Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
- Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
- 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
- Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
- Sistema Eppendorf QuickLock™ –para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
Información de órdenes
Dimensiones: 16,8 L x 13,2 A x 10 pulg. H (42 x 33 x 25cm), Peso neto: 63,8 lb. (29 kg). La mayoría de los modelos se suministran con un rotor; hay otros rotores disponibles por separado. Los modelos refrigerados están disponibles por separado.
Especificaciones
30 x 2 mL | |
30.130 x g | |
9,8 pulg. | |
16,8 in | |
De 30 segundos a 99:59 horas, función de funcionamiento continuo | |
33 cm | |
Sin rotor | |
Sí | |
34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9,8 pulg.) | |
475 W | |
De 17 000 a 17 999 rpm | |
No | |
De 30 s a 99 h59 min. con RETENCIÓN | |
25 x 33 x 42 cm (10 x 13,2 x 16,8 pulg) | |
Memoria de 50 programas con 5 teclas para la recuperación con un solo toque de programas rutinarios | |
230 V |
17500 rpm | |
Pantalla LCD grande y luminosa | |
25 cm | |
42 cm | |
11,2 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
Teclado | |
De 30 000 a 39 999 x g | |
No | |
Control de velocidad variable de 100 a 17 500 rpm en incrementos de 100 rpm | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC parte 15, EN 50581, UL 61010-1 , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (consulte el manual para obtener más detalles) | |
63,8 lb (29 kg) | |
Eppendorf 5430 | |
Not Included |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron