Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430 R - Microcentrífuga refrigerada
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10218193 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
30 x 2 mL
Tensión:
230 V
Tipo de controlador:
Manilla
Teclado
Rotor:
FA-45-30-11
No incluido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10218193
Marca: Eppendorf™ 5428000210
La exclusiva centrífuga cruzada refrigerada Eppendorf 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
  • Capacidad máx. del rotor: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vel. máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Detección automática de desequilibrios
  • Sistema Eppendorf QuickLock™ para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
  • Escala de temperatura: De - 11 a 40 ° C
  • La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones y protege las muestras
  • Una refrigeración continua mantiene una temperatura constante después de que se haya completado el ciclo: las muestras permanecen frías.–
  • Función FastTemp pro™ para preenfriamiento programable según día y hora
  • El apagado ECO se activa después 8 de horas sin utilizar para reducir la energía consumo (37 % durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar en el menú)
  • Sistema de drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua
Información de órdenes
Dimensiones: 16,8 L x 13,2 A x 10 pulg. H (42 x 33 x 25cm), Peso neto: 63,8 lb. (29 kg). La mayoría de los modelos se suministran con un rotor; hay otros rotores disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 x 2 mL
Vel. máx 17500 rpm
RCF máx. 30.130 x g
Pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
Altura exterior (imperial) 11.7 in
Altura exterior (métrico) 29 cm
Temporizador De 30 segundos a 99:59 horas, función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 15 in.
Anchura exterior (métrico) 38 cm
Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Sin rotor
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio
Ventilado/a No
Descripción Teclado, 230 V (UE), sin rotor
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9,8 pulg.)
Tipo de controlador Teclado
Vataje 1.050 W
Intervalo de fuerza máxima De 30 000 a 39 999 x g
Intervalo de velocidad máxima De 17 000 a 17 999 rpm
Rotor incluido No
Refrigerado Sí
Perfil (aceleración/frenado) Control de velocidad variable de 100 a 17 500 rpm en incrementos de 100 rpm
Tiempo de actividad De 30 s a 99 h59 min. con RETENCIÓN
Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC parte 15, EN 50581, UL 61010-1 , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (consulte el manual para obtener más detalles)
Peso neto 63,8 lb (29 kg)
Memoria para programas Memoria de 50 programas con 5 teclas para la recuperación con un solo toque de programas rutinarios
Línea de productos Eppendorf 5430 R
Tensión 230 V
Rotor No incluido