Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recargas
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 to 10 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Cantidad:
480 puntas (10 bandejas de 48 puntas)
960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
960 puntas (10 gradillas de 96 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 960
Descripción
- Menos residuos que las gradillas desechables.
- Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
- El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
- Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
- Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
Specifica
Specifica
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Color | Natural |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Envase | Recargas |
| Cantidad | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
| Código de color | Azul |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto