Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recargas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15861495 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 to 10 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Cantidad:
480 puntas (10 bandejas de 48 puntas)
960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
960 puntas (10 gradillas de 96 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. 15861495
Marca: Eppendorf™ 0030073398
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Las recargas son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
  • Menos residuos que las gradillas desechables.
  • Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
  • El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
  • Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
  • Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 20 μl
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Color de gradilla Gris medio
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 40 mm
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Envase Recargas
Cantidad 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
Código de color Gris medio
Línea de productos epT.I.P.S.