Learn More
Eppendorf™ Paquetes de pipetas Reference™ 2: oferta de solicitud de paquete
GREENER_CHOICE
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes. Disponibles en envases de tres, cuatro y seis unidades.
Marca:  Eppendorf™ 4924000924
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15773499
  • 894.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
1
Paquete de pipetas Reference 2
Tres micropipetas de volumen ajustable: 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml
Surtido
Reference™
100 to 1000 μL, 0.5 to 5 mL, 1 to 10 mL