Learn More
Eppendorf™ Paquetes de pipetas Reference™ 2: oferta de solicitud de paquete
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes. Disponibles en envases de tres, cuatro y seis unidades.
Marca: Eppendorf™ 4924000940
1925.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
Especificaciones
Certificado específico del número de serie | |
Funcionamiento con un solo botón | |
Surtido | |
PP, PC, PEI | |
Eppendorf Reference™ 2 | |
0,1 - 2,5 μl, 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl (gelb), 10 - 100 μl, 20 - 200 μl, 100 - 1000 μl | |
Pipeteo de líquidos acuosos | |
6 pipetas: 0,1 – 2,5 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl (amarillo), 10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl |
Puntas universales, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ | |
Autoclavable | |
Ergonómico | |
1 | |
Pipetas manuales, juego de 6 | |
Ergonómico | |
Sistema de almohadilla de aire | |
1 x Pipette Carousel 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 tips |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Eppendorf
Primavera de ahorro
Hasta un 30% de descuento en Eppendorf EssentialsPromo Code: 24072Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31